Learn More
Fisherbrand™ Amber Boston Round Bottles without Cap
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Cantidad:
108/Cs.
160/Cs.
288/Cs.
30/Cs.
60/Cs.
Descripción
Amber Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important. Boston Round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum. Amber Glass Boston Rounds ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents.
- Incluye una abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
- El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
- El color ámbar absorbe todas las longitudes de onda en el espectro ultravioleta
- Garantiza la integridad del almacenamiento a largo plazo y ofrece una excelente protección para contenidos sensibles a la luz UV
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 120 mL |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Ámbar |
Material | De cristal |
Longitud (métrico) | 51mm |
Cantidad | 160/Cs. |
Acabado del cuello | 22-400 |
Closure Included | No |
Boca | Estrecha |
Forma | Boston Round |