Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos tipo Boston ámbar limpios por encargo
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Descripción
- Cuello estrecho
- Prelimpiados para partículas visibles con agua desionizada
- Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Capacidad (imperial) | 33,81 oz |
Procedimiento de limpieza | Agua purificada USP |
Color | Ámbar |
Material | De cristal |
Longitud (métrico) | 101mm |
Cantidad | 12/paq. |
Color del tapón | Blanco |
Material de revestimiento | PTFE |
Closure Included | Sí |