Learn More
Azpack™ Frascos para polvo de vidrio ámbar y cuello ancho con tapones de rosca de urea negros
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Descripción
- Fabricado en vidrio sodocálcico de color ámbar
- Incluye tapón de rosca de urea negro
- Tapón con revestimiento Steran recubierto de pulpa de madera (PVDC)
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Ámbar |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 20/paq. |
Color del tapón | Negro |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Altura (métrico) | 152 mm |
Revestimiento del tapón | PVDC recubierto de pulpa de madera |
Material del cierre | Urea |