Learn More
BRAND™ Flacon de mesure USP ambré
Comprend un bouchon en polypropylène
Marque: BRAND™ 957491
119.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Polypropylène | |
1000 ml | |
Joint rodé NS 24/29 |
Ambré | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
A |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu