Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones blancos de polipropileno
Vidrio sodocálcico ámbar USP tipo III ideal para el almacenamiento de muestras sensibles a la luz o polvos secos. Fácil eliminación del contenido.
35.36€ - 860.00€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Material | Vidrio (tipo 3) |
Color del tapón | Blanco |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Revestimiento del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Revestimiento del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16174457
![]() |
Fisherbrand™
FB02911799A |
15 ml | Vinilo/pasta |
803.00€
paquete de 624 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16184357
![]() |
Fisherbrand™
FB02911438 |
30 ml | Espuma de PTFE/polietileno |
35.36€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16184477
![]() |
Fisherbrand™
FB02911854 |
2500 ml | Espuma de PTFE/polietileno |
242.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16104367
![]() |
Fisherbrand™
FB02911440 |
120 ml | Espuma de PTFE/polietileno |
56.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16134367
![]() |
Fisherbrand™
FB02911443 |
950 ml | Espuma de PTFE/polietileno |
82.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16164457
![]() |
Fisherbrand™
FB02911796 |
1250 ml | Espuma de PTFE/polietileno |
68.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16194357
![]() |
Fisherbrand™
FB02911439 |
60 ml | Espuma de PTFE/polietileno |
54.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16174477
![]() |
Fisherbrand™
FB02911852A |
6 ml | Vinilo/pasta |
860.00€
paquete de 720 |
Fecha estimada de envoi: 12-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16114367
![]() |
Fisherbrand™
FB02911441 |
250 ml | Espuma de PTFE/polietileno |
87.55€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16124367
![]() |
Fisherbrand™
FB02911442 |
500 ml | Espuma de PTFE/polietileno |
60.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16174367
![]() |
Fisherbrand™
FB02911448A |
60 ml | Vinilo/pasta |
277.68€
paquete de 216 |
Fecha estimada de envoi: 23-03-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16194477
![]() |
Fisherbrand™
FB02911857A |
8 ml | Vinilo/pasta |
709.00€
paquete de 912 |
Fecha estimada de envoi: 12-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Boca ancha para transferir fácilmente el contenido.
- El color ámbar filtra las longitudes de onda ultravioletas, ideal para sólidos sensibles a la luz.
- Forma clásica de frascos de vitaminas, usados a menudo en envases farmacéuticos.
- Se suele utilizar en aplicaciones químicas y ambientales.
- Los tapones cuentan con buena resistencia frente a impactos y capacidad de pliegue, pueden volver a fundirse después de formarse.
- El revestimiento del tapón está hecho de una capa de vinilo aplicada a papel recubierto de polietileno de alta densidad y luego se lamina a cartón.
Especificaciones
Ámbar | |
Blanco | |
Ancha | |
Polipropileno |
Vidrio (tipo 3) | |
Sí | |
Frasco para encajadoras de boca ancha |