Learn More
Amberlite™ IR120, H form, ion-exchange resin, Thermo Scientific™
Código de producto. 10653003
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Plastic drum
Amberlite IR120, H form, ion-exchange resin, ACROS Organics, Quantity: 1kg, Packaging: Plastic bottle, CAS: 78922-04-0, Amber to Brown-Yellow, Molecular Formula: C13H10ClNO4S, Molecular Weight: 311.736
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78922-04-0
Fórmula molecular C13H10ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 311.736
Número MDL MFCD00132707
Clave InChI APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
PubChem CID 8190984
Nombre IUPAC ácido 3-[(3-clorofenil)sulfonilamino]benzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IR120
Forma física Beads
Tamaño de partículas Particle size analysis: uniformity coefficient <1.8, harmonic mean size: 0.620 to 0.830mm,% <0.300mm: <2.0%,%>1.180mm: <3.0%
Envase Frasco de plástico
Volumen capacidad total (H+):> 1.8 eq/L
Capacidad de retención de agua (H+): 53.0 to 58.0%
Color Amber to Brown/Yellow
Cantidad 1 kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amberlite]TS IR120 H resin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1