Learn More
Resina de intercambio iónico Amberlite IRA-410(CI), Thermo Scientific Chemicals
29.85€ - 293.46€
CAS | 9002-26-0 |
---|---|
Número MDL | MFCD00132710 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11423328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17734.22 |
100 g |
29.85€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11433328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17734.36 |
500 g |
79.09€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11443328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17734.0E |
2500 g |
293.46€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
9002-26-0 | |
MFCD00132710 |
Especificaciones
Amberlite IRA-410(Cl) | |
9002-26-0 | |
MFCD00132710 |
ion exchange resin | |
Amine-like | |
14,382 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes