Learn More
Amberlite™ IRA-900(Cl), resina de intercambio iónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385335
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
CAS: 9050-97-9 | C4H12ClN | 109.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9050-97-9
Fórmula molecular C4H12ClN
Peso molecular (g/mol) 109.60
Número MDL MFCD00132712
Clave InChI OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
Nombre IUPAC tetrametilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlite™ IRA-900(Cl)
Nombre de nota ion exchange resin
Olor Odorless
Índice Merck 14,382
Cantidad 1000 g