Learn More
Amberlite™ IRC-748, resina de intercambio iónico, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 79620-28-3
47.14€ - 126.63€
CAS 79620-28-3
Número MDL MFCD00132702
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11315345
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19570.30
250 g
47.14€
250 g
11325345
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19570.0B
1000 g
126.63€
1 Kg
Descripción
Descripción
Amberlite™ IRC-748, ion exchange resin is used as a chelating resin with high affinity for heavy metal cations compared to alkali or alkaline earth metals. It is also utilized in metal-chelation applications. Further, it is used in purification of brine in the chloralkali industry as well as the purification of process streams having trace metals. In addition to this, it is used in the electroplating industry and in the recovery of heavy metals from hydrometallurgical leach streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La resina de intercambio iónico Amberlite∣r IRC-748 se utiliza como resina quelante con alta afinidad para cationes de metales pesados en comparación con metales alcalinos o alcalinotérreos. También se utiliza en aplicaciones de quelación de metales. Además, se utiliza en la purificación de la salmuera en la industria cloroalcalina, así como en la purificación de flujos de procesos que tienen trazas de metales. Además de esto, se utiliza en la industria de galvanoplastia y en la recuperación de metales pesados a partir de flujos de lixiviación hidrometalúrgica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
79620-28-3
MFCD00132702
Especificaciones
Amberlite™ IRC-748
79620-28-3
MFCD00132702
Insoluble in water.
ion exchange resin
Odorless
14,382
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes