Learn More
Resina de intercambio iónico (seca) Amberlyst™ 15, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711424
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 9037-24-5 | MFCD00145841
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9037-24-5
Fórmula molecular MFCD00145841
Peso molecular (g/mol) 0.00
Número MDL MFCD00145841
Clave InChI YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80972
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amberlyst™ 15
Forma física Gránulos
Tamaño de partículas Particle size analysis:% <0.300mm: <1.0%
Envase Frasco de plástico
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Índice Merck 15, 377
Cantidad 2.5 kg