Learn More
Resina de intercambio iónico Ambersep™ 900, forma OH, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Ambersep™ 900 |
Forma física | Gránulos |
Tamaño de partículas | Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.45, harmonic mean size: 0.560 to 0.700mm,% <0.300mm: <0.5%,%>1.180mm: <5.0% |
Envase | Frasco de plástico |
Volumen capacidad total | volume capacity as is (OH):> 0.9 eq/L |
Capacidad de retención de agua | (OH): 66.0 to 75.0% |
Color | Marfil |
Cantidad | 2.5 kg |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur