Learn More
Kimtech™ Guantes ambidiestros de nitrilo azul Kimtech™
Los guantes ambidiestros de nitrilo azul Kimtech™ ofrecen altos niveles de cumplimiento y seguridad de proceso no estéril, para una protección perfecta cuando y donde se necesite.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Producto CE 0123 de EPI de categoría III clasificado por la directiva del Consejo Europeo 89/686/CEE, probado conforme a las normas EN: EN420:2003, cumple o supera el nivel de AQL de 1,5 para poros, ISO 9001, (EN 420:2003)
Clasificación EPI de categoría III
Color Azul
Desechables Single-use
Acabado exterior Suave
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Los guantes ambidiestros de nitrilo azul Kimtech™ ofrecen altos niveles de cumplimiento y seguridad de proceso no estéril, para una protección perfecta cuando y donde se necesite. Los guantes tienen un acabado liso y son adecuados para el uso diario.El material de polímero de nitrilo sintético (acrilonitrilo butadieno) está diseñado para ofrecer un buen ajuste y fiabilidad, con puntas está diseñado para montar y fiabilidad, con un suave acabado arenoso para un excelente agarre en condiciones secas y húmedas. Los guantes son ambidiestros e incorporan un puño con reborde para aumentar la resistencia y facilitar la colocación, de modo que el portador solo tenga que cogerlos y utilizarlos sin miedo a que se desgarre el material.Se ha comprobado que nuestros guantes de protección de nitrilo no estériles también son antiestáticos para garantizar que no haya interrupciones en muestras o equipos y no contienen silicona ni talco. Los guantes, fabricados con nitrilo en lugar de látex de caucho, reducen también la probabilidad de reacciones asociadas a los guantes TIPO I y están específicamente diseñados para maximizar la comodidad, incluso durante un uso prolongado.Los guantes Kimtech™ Blue Nitrile, con una excelente protección frente a virus y adecuados para una amplia variedad de aplicaciones no estériles, están diseñados para proteger los procesos a través de la minimización del riesgo de contaminación y el aumento de la productividad. Disponibles en tallas de la S a la XL, y conforme a varias pruebas industriales y normas de seguridad.Tamaños disponibles/Códigos:S - 97982M - 97983L - 97984XL - 97985
  • Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE), - Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K),- Resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003,- Protección contra microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5:2016
  • Un suave acabado arenoso mejora el agarre y la sensibilidad táctil para procesos más seguros y eficaces en condiciones húmedas o secas.
  • Los puños con reborde añaden resistencia a los guantes, lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su durabilidad, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de que se enrollen para que sea más fácil ponérselos y quitárselos.
  • No contienen látex de caucho natural, silicona ni talco, lo que reduce el riesgo de irritación de la piel del portador.
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños, de la S a la XL.
Especificaciones
Especificaciones
Producto CE 0123 de EPI de categoría III clasificado por la directiva del Consejo Europeo 89/686/CEE, probado conforme a las normas EN: EN420:2003, cumple o supera el nivel de AQL de 1,5 para poros, ISO 9001, (EN 420:2003)
Azul
Suave
Nitrilo
Guantes
Con textura
Perforaciones y abrasión, productos químicos, y microorganismos
244 mm
EPI de categoría III
Single-use
Ambidiestro
sin polvo
0,15mm hasta mitad del dedo, 0,12mm en la palma y 0,09mm en el puño
Para el uso en una amplia gama de aplicaciones no estériles
21 MPa