Learn More
Kimtech™ Guantes ambidiestros de nitrilo verde Kimtech™
Los guantes ambidiestros de nitrilo verde Kimtech™ ofrecen una protección excelente con un grosor de tan solo 0,06 mm muy respetuoso con el medio ambiente. Su cómodo diseño está libre de polvo y látex y protege contra numerosos contaminantes comunes.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Producto CE 0120 de EPI de categoría III clasificado por la directiva del Consejo europeo 89/686/CEE, probado conforme a las normas EN420: 2003, Protección: EN 374-1, EN 374-2, EN 455-1,-2,-3,-4, ISO 16604 procedimiento B:2004, EN 1149-5:2003, AQL de 0,65 G1, ISO 9001 e ISO 13485, CFR 21 apartado 820 de la FDA
Clasificación EPI de categoría III
Color Verde
Desechables Sí
Hand Ambidiestro
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Conformidad asegurada:
    • PPE Cat. III según la normativa (UE) 2016/425
    • EN ISO 374-1:2016 Protección contra salpicaduras químicas tipo C (K)
    • EN 374-4:2003 Resistencia a la degradación por productos químicos
    • EN ISO 374-5:2016 Protección contra los microorganismos y los virus
  • El uso de nitrilo da como resultado productos más resistentes y finos que los guantes de látex y, además, ofrece una mayor protección contra una variedad de contaminantes más amplia, como, por ejemplo, microorganismos, virus y salpicaduras químicas.
  • Los guantes son antiestáticos, para proteger al usuario y al equipo manipulado, y ambidiestros y su diseño fino permite reducir el espacio de almacenamiento, los residuos y el impacto medioambiental.
  • El acabado texturizado mejora la sensibilidad táctil y el agarre para que los procesos sean más seguros y eficaces.
  • Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
  • No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
  • Aprobado para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Producto CE 0120 de EPI de categoría III clasificado por la directiva del Consejo europeo 89/686/CEE, probado conforme a las normas EN420: 2003, Protección: EN 374-1, EN 374-2, EN 455-1,-2,-3,-4, ISO 16604 procedimiento B:2004, EN 1149-5:2003, AQL de 0,65 G1, ISO 9001 e ISO 13485, CFR 21 apartado 820 de la FDA
Verde
Ambidiestro
Nitrilo
Guantes
Con textura
250/paq.
30 MPa
EPI de categoría III
Sí
Sí
sin polvo
0,09 mm hasta mitad del dedo, 0,06 mm en la palma y 0,04mm en el puño
Ideales para el uso en aplicaciones de laboratorio de menor riesgo
Perforaciones y abrasión, productos químicos y virus