Learn More
Invitrogen™ Ambion™ 0.5-10kb RNA Ladder
Suitable for sizing single-stranded RNA ranging from 0.5kb to 10kb in glyoxal or formaldehyde agarose gels
Marca:  Invitrogen™ 15623200
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11528766
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: 0.5-10kb RNA RNA Ladder is supplied at 1μg/μL in 10mM HEPES (pH 7.2), 2mM EDTA
Descripción
Descripción
  • Consists of nine bands in even increments (0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, and 10kb) to simplify size estimation
  • Compared to other bands, 1.5kb band is more intense, allowing easy orientation and identification of RNA bands on gel
  • RNA molecules in ladder are polyA-tailed (40 nt) for convenient use as control templates for cDNA synthesis
  • Compatible with formaldehyde-containing, glyoxal-containing and polyacrylamide gels
Acrylamide Gel Electrophoresis, Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
75 μL