Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Total RNA Cell Kit
Purificación de ARN total mediante un método acuoso
Marca: Invitrogen™ CS14010
Includes: Microesferas magnéticas ChargeSwitch, proteinasa K, ADNasa I, tampón de ADNasa I, tampón de lisis, tampón de unión, tampones de lavado y tampón de elución
Descripción
El kit de células de ARN total ChargeSwitch™ es ideal para la purificación de hasta 25 μg de ARN total de hasta 1 x 106 células de mamíferos cultivadas o de 1 ml de cultivo bacteriano durante la noche, incluyendo ARN de longitud completa y especies de ARN de peso molecular pequeño. Este kit ofrece un método exclusivo basado en agua para purificar el ARN total de células cultivadas de mamíferos o bacterias, lo que da como resultado un ARN excepcionalmente limpio y puro con alta integridad. La tecnología ChargeSwitch elimina el uso de inhibidores enzimáticos comunes como fenol, sales caotrópicas o etanol, lo que da como resultado un ARN excepcionalmente limpio. Gracias a su formato único, este kit también funciona excepcionalmente bien en concentraciones útiles para una mayor sensibilidad en análisis posteriores, lo que produce unos resultados científicos más rápidos. El formato de tecnología ChargeSwitch es ampliable y es un método de extracción de ARN altamente sensible para conseguir mejores resultados en aplicaciones posteriores, incluyendo los estudios de expresión génica, estudios de promotores, ARNip, regulación génica, análisis transcripcional, RT-PCR y qRT-PCR. Este formato único también permite flexibilidad para la aplicación en la automatización de alto rendimiento.
- Captura de forma eficaz hasta 25 μg de ARN total de hasta 1 x 106 células de mamíferos cultivadas o 1 ml de cultivo bacteriano
- Purifica una amplia gama de transcripciones, incluyendo ARN pequeños, que cada vez son más importantes (menos de 200 nucleótidos)
- Proporciona la capacidad de purificar mayores producciones de ARN de tamaños de muestra muy pequeños
- Elimina el uso de inhibidores enzimáticos comunes que proporcionan un ARN excepcionalmente limpio
- Mejora la sensibilidad en los análisis posteriores
- Permite flexibilidad para aplicaciones de alto rendimiento
- Protocolos automatizados, compatible con alto rendimiento
Basada en una química conmutable patentada, la purificación ChargeSwitch utiliza la carga en una superficie sólida para capturar ácidos nucleicos. Con un pH más bajo, la química de la superficie tiene una carga positiva que atrae el ARN. Con un pH más alto, la química de la superficie es neutral, lo que libera cualquier atracción al ARN ligado. 50 preparaciones.
Purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARN total, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de muestras de bacterias
Especificaciones
El kit de células de ARN total ChargeSwitch™ incluye microesferas magnéticas ChargeSwitch™, proteinasa K, ADNasa I, tampón de ADNasa I, tampón de lisis, tampón de unión, tampones de lavado y tampón de elución. Almacene la proteinasa K y el tampón de lisis a 4 °C, la ADNasa I a -20 °C y todos los componentes restantes a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. | |
15 min | |
ARN total | |
PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), ensayos de protección de nucleasas, Northern Blotting, construcción de biblioteca de ADNc | |
50 preps | |
Hasta 10^6 células | |
ChargeSwitch™ | |
Gránulo magnético |
Química ChargeSwitch™ | |
Células, bacterias | |
Protocolos automatizados compatibles con alto rendimiento | |
ChargeSwitch™ | |
Mini | |
ARN total | |
40 µg |