Learn More
Cytiva Amersham™ AlkPhos Direct™ Labeling Modules
Sistemas rápidos y cómodos para todas las aplicaciones de ata sensibilidad que utilizan ADN, ARN o sondas de oligonucleótidos. Los sistemas de etiquetado AlkPhos Direct se basan en el etiquetado directo y rápido de sondas de ADN y ARN con fosfatasa alcalina termoestable.
801.00€ - 828.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Sistemas rápidos y cómodos para todas las aplicaciones de ata sensibilidad que utilizan ADN, ARN o sondas de oligonucleótidos |
Incluye | Reactivo de etiquetado, entrecruzador, ADN de control, tampón de reacción, tampón de hibridación y agente bloqueante |
Descripción
Las sondas de ADN o ARN se marcan durante una reacción de 30 minutos y las sondas resultantes se pueden utilizar sin purificación. La severidad de la hibridación se puede controlar mediante la temperatura y mediante la concentración de sal.- La severidad de la hibridación se puede controlar elevando las temperaturas hasta 75 °C
- Detección de 60 fg de ADN objetivo (gen de una sola copia) en un Southern blot genómico
- El protocolo rápido ahorra de dos a tres horas respecto a métodos indirectos convencionales
Información de órdenes
Cada sistema incluye los siguientes reactivos, suficientes para 25 o 50 reacciones de etiquetado y detección de membrana de 2500 cm2 o 5000 cm2 (según el producto solicitado): reactivo de etiquetado, entrecruzador, ADN de control, tampón de reacción, tampón de hibridación y agente de bloqueo
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Sistemas rápidos y cómodos para todas las aplicaciones de ata sensibilidad que utilizan ADN, ARN o sondas de oligonucleótidos | |
Reactivo de etiquetado, entrecruzador, ADN de control, tampón de reacción, tampón de hibridación y agente bloqueante |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, formaldehyde
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.