Learn More
Cytiva Cassettes para autorradiografía Amersham™ Hypercassette™
Casetes de autorradiografía sólidos e inastillables para exposiciones herméticas a la luz a temperaturas de hasta - 70 °C
Marca:  Cytiva RPN11648
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10035854
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los casetes de autorradiografía Amersham Hypercassette están fabricados con aluminio resistente y diseñados para las demandas más duras de la investigación en ciencias de la vida. Los casetes profundos tienen 1,5 cm de profundidad, lo que les permite acomodar muestras más gruesas. Una selección de colores de Hypercassette permite la codificación de colores del trabajo.
  • Proporcione el máximo contacto entre la película y la muestra
  • La almohadilla no porosa proporciona una superficie limpia que garantiza una contaminación mínima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hypercassette, neutro (estándar)
5 x 7 pulg.
Exposiciones herméticas a la luz a temperaturas inferiores a - 70 °C
Los casetes de autorradiografía Amersham hypercassette están diseñados para resistir a las demandas más duras de la investigación en ciencias de la vida.
Neutro (estándar)