Learn More
Cytiva Espaciadores Amersham™ para unidades de gel vertical
108.48€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis en gel vertical SE 400, SE 600 |
---|---|
Tipo | Separador |
Longitud (métrico) | 16 cm |
Código de producto | Marca | Grosor (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10704987
|
Cytiva
SE6118-2-1.0 |
0,1 cm | 0,1 cm |
108.48€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10400735
|
Cytiva
SE6118-2-1.5 |
0,15 cm | 0,1 cm |
108.48€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10259234
|
Cytiva
SE6119-2-.75 |
0,07 cm | 2 cm |
108.48€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10075264
|
Cytiva
SE6119-2-1.0 |
0,1 cm | 2 cm |
108.48€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Especificaciones
Unidad de electroforesis en gel vertical SE 400, SE 600 | |
Separador | |
16 cm |