Learn More
Negro de amido 10B, Thermo Scientific Chemicals
Se utiliza como colorante histológico, proteínico y de ácido nucleico en la electroforesis.
39.00€ - 98.90€
CAS | 1064-48-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C22H14N6Na2O9S2 |
Peso molecular (g/mol) | 616.487 |
Número MDL | MFCD00004017 |
Clave InChI | HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | C.I. 20470,Naphthalene Black 10B |
PubChem CID | 44134531 |
Nombre IUPAC | disodio;4-amino-3-[(4-nitrofenil)diazenil]-5-oxo-6-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-2,7-disulfonato |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11404320
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11374.14 |
25 g |
39.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11414320
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11374.22 |
100 g |
98.90€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Amido Black 10B is used as a histological, protein, and nucleic acid dye used in electrophoresis. Naphthol Blue Black is an important and commonly used industrial dye. This dye is also used in rapid staining of protein bands on nitrocellulose membranes such as Western blots. Naphthol Blue Black can be utilized as a nucleic acid stain in SDS-Page gels. Additionally this compound has been untilized in cell proliferation assays and histochemical studies. It is also used in criminal investigations to detect blood present with latent fingerprints. They are also used in paints, inks, plastics and leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1064-48-8 | |
616.487 | |
HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L | |
44134531 | |
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
C22H14N6Na2O9S2 | |
MFCD00004017 | |
C.I. 20470,Naphthalene Black 10B | |
disodio;4-amino-3-[(4-nitrofenil)diazenil]-5-oxo-6-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-2,7-disulfonato |
Especificaciones
Amido Black 10B | |
C22H14N6Na2O9S2 | |
5374263 | |
It is soluble in water (10mg/ml at 25°C),and ethanol. | |
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
616.487 | |
616.49 | |
Hygroscopic |
1064-48-8 | |
MFCD00004017 | |
C.I. 20470,Naphthalene Black 10B | |
HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L | |
disodio;4-amino-3-[(4-nitrofenil)diazenil]-5-oxo-6-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-2,7-disulfonato | |
44134531 | |
Frasco de vidrio | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P314-P332+P313-P362-P501c
H315-H317-H319-H335-H372-H500.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-903-1
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ6196000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Amido Black 10B
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: C.I. Acid black 1