Learn More
Amikacina (de kanamicina A, polvo cristalino blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10011313
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Vidrio ámbar
  • Antibiótico que sirve como agente selectivo para aislar bacterias transformadas
  • La amikacina funciona como inhibidor indirecto de la síntesis de proteínas en procariotas mediante la unión a la subunidad 30S de los ribosomas.
  • Útil como agente selectivo para aislar las bacterias transformadas con el plásmido que contiene el gen resistente a antibióticos.
  • Para uso exclusivo en investigación; no para uso en fabricación o comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37517-28-5
Fórmula molecular C22H43N5O13
Peso molecular (g/mol) 585.608
Clave InChI LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N
Sinónimo Lukadin
PubChem CID 37768
ChEBI CHEBI:2637
Nombre IUPAC (2S)-4-Amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminometil)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il)oxi-3-hidroxiciclohexil-2-hidroxibutanamida
SMILES C1C(C(C(C(C1NC(=O)C(CCN)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CN)O)O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amikacin
Tipo Amikacin
Nombre de nota From Kanamycin A
Forma física Sólido
pH 9.5 to 11.5
Punto de fusión 214°C
Envase Vidrio ámbar
Potencia > 900μg/mg
Color Blanco
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 400
Información de solubilidad completely soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.61
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Amikacin