Learn More
(Aminoetilaminometil)fenetilo trimetoxisilano, mezcla de isómeros m y p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059082
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
Como agente reticulante
As a crosslinking agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74113-77-2
Fórmula molecular H2NC2H4NHCH2C6H4C2H4Si(OCH3)3
Número MDL MFCD00054775
Sinónimo aminoethy-laminomethyl phenethyl-trimethoxysilane, 4-2-aminoethylaminomethyl phenethyltrimethoxysilane, n1-4-2-trimethoxysilyl ethyl benzyl ethane-1,2-diamine, n'-4-2-trimethoxysilylethyl phenyl methyl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 4-2-trimethoxysilyl ethyl phenyl methyl amine
Especificaciones
Punto de ebullición 128°C (0.2mmHg)
Nombre del producto químico o material (Aminoethylaminomethyl)phenethyltrimethoxysilane
Nombre de nota Mixture of m and p isomers
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 2 g
Número UN UN2735
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.46
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 1.02 g/mL