Learn More
Clorhidrato de (aminometil)ciclopropano, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. p-4228320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
CAS 7252-53-1
Fórmula molecular C4H9ClN
Peso molecular (g/mol) 106.57
Número MDL MFCD00012544
Clave InChI MQCZBGGAZQXTLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanemethylamine hydrochloride, cyclopropylmethanamine hydrochloride, cyclopropylmethyl ammonium chloride, cyclopropylmethylamine hydrochloride, aminomethylcyclopropane hydrochloride, 1-cyclopropylmethanamine hydrochloride, aminomethyl cyclopropane hydrochloride, cyclopropylmethanaminium chloride, cyclopropylmethylamin hydrochloride, cyclopropylmethanamine-hydrochloride
PubChem CID 81671
SMILES [Cl].NCC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 205.0°C to 209.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 42.87 to 46.44% C, 12.50 to 13.54% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal C3H5CH2NH2·HCl
Cantidad 1 g
Beilstein 12,4
Nombre IUPAC hidrocloridilo de 1-ciclopropilmetanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.58
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.