Learn More
Clorhidrato de amiodarona, Thermo Scientific™
Código de producto. 15502233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS 19774-82-4
Fórmula molecular C25H29I2NO3·HCl
Peso molecular (g/mol) 681.77
Clave InChI ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron
PubChem CID 441325
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofuran-3-il)-[4-[2-(dietilamin)etoxi]-3,5-diyodofenil]metanona; clorhidrato
SMILES CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amiodarone hydrochloride
Punto de fusión 156.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 681.77
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Amiodarone hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Amiodarone hydrochloride