Learn More
Clorhidrato de amiodarona, Thermo Scientific™
Código de producto. 15512233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS 19774-82-4
Fórmula molecular C25H29I2NO3·HCl
Peso molecular (g/mol) 681.77
Clave InChI ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron
PubChem CID 441325
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofuran-3-il)-[4-[2-(dietilamin)etoxi]-3,5-diyodofenil]metanona; clorhidrato
SMILES CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amiodarone hydrochloride
Punto de fusión 156.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Authentic
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 681.77
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)