Learn More
Amoniaco, 7 M en metanol, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7664-41-7 | H3N | 17.03 g/mol
112.00€ - 352.00€
CAS | 7664-41-7 |
---|---|
Fórmula molecular | H3N |
Peso molecular (g/mol) | 17.03 |
Número MDL | MFCD00011418 |
Clave InChI | QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol |
PubChem CID | 222 |
ChEBI | CHEBI:16134 |
Nombre IUPAC | azano |
SMILES | N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15413917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30382.AE |
100 mL |
112.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15423917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30382.AU |
1000 mL |
352.00€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Microwave-assisted synthesis of HX salts of primary amines from their corresponding halides and 7 M ammonia in methanol provides practical high yield access to even volatile primary amines for parallel synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7664-41-7 | |
17.03 | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
222 | |
azano |
H3N | |
MFCD00011418 | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
CHEBI:16134 | |
N |
Especificaciones
Ammonia | |
H3N | |
MFCD00011418 | |
7M in methanol | |
14,492 | |
Fully misicible in water. | |
N | |
17.03 | |
CHEBI:16134 | |
14°C (57°F) |
7664-41-7 | |
NH3 | |
UN3286 | |
0.779 | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
azano | |
222 | |
17.03 | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H311-H331-H370-H314
Líquido y vapor altamente inflamables.
Tóxico en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Provoca daños en los órganos.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301+H311+H331-H314-H370
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 231-635-3
missing translation for 'rtecsNumber' : BO0875000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Mantener frío; almacenar bajo nitrógeno
- Ammonia, 7M in methanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, ammonia