Learn More
Amoníaco, diluido R1, grado EP, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
A prueba de manipulación
Tamaño de la unidad:
1 LT
Descripción
- Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.1.1)
- Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
- El reactivo está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de soluciones volumétricas precisas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonia Hydroxide |
CAS | 1336-21-6, 7732-18-5 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 L |
Fórmula molecular | H5NO |
Número MDL | MFCD00066650 |
Sinónimo | ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh |
Clave InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N.O |
Nombre IUPAC | azanio;hidróxido |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- AMMONIA DILUTE R1
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: ammonia