Learn More
Amoníaco diluido R2 de acuerdo con la Farmacopea Europea (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11414669 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Producto estable y de alta pureza para aplicaciones de Farmacopea Europea.
  • Reactivo de Farmacopea Europea, solución
  • Trazable a NIST
  • Alta pureza
  • Preciso, estable y reproducible
  • La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
  • Desarrollado y probado para aplicaciones de la Farmacopea Europea (EP).
  • Para la preparación de otros reactivos (4.1.1), utilizar en la identificación de reacciones de iones y grupos funcionales (2.3.1) y utilizar como reactivo en la realización de los ensayos descritos en varias monografías de PE.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Prueba de EP
Cantidad 1 l
Envase Frasco de vidrio ámbar Winchester GL45
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ammonia