Learn More
Acetato de amonio, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Click to view available options
500 g
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 114°C |
CAS | 631-61-8 |
pH | 6.7 to 7.3 (5% Solution at 25°C) |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | min. 97 % |
Fórmula molecular | C2H7NO2 |
Número MDL | MFCD00013066 |
Temperatura de inflamación | 136°C |
Clave InChI | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [NH4+].CC([O-])=O |