Learn More
Acetato de amonio, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7072805 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
250 g
5 KG
500 GR
C2H7NO2, número CAS-631-61-8, 500 g, blanco, 77,08 g/mol, 114 grados C, 13066, tarro de plástico para polvo, sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-61-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Número MDL 13066
Especificaciones
Punto de fusión 114°C
Color Blanco
pH 7
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08g/mol
Forma física Sólido
Nombre del producto
  • Acetic acid, ammonium salt