Learn More
Acetato de amonio, extrapuro, SLR, cristales, Fisher Chemical
Código de producto. 10050030 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
Especificaciones
CAS 631-61-8
Punto de fusión 114 °C
Color Blanco
pH 7
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C2H7NO2
Número MDL 13066
Cantidad 1 kg
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Nombre IUPAC azanio; acetato
Peso molecular (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Acetic acid, ammonium salt