Learn More
Ammonium acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15643790 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. farmacopea europea, ≥98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-61-8
Fórmula molecular C2H7NO2
Peso molecular (g/mol) 77.083
Número MDL MFCD00013066
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nombre IUPAC azanio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium acetate
Punto de fusión 110°C to 112°C (decomposition)(literature)
Nombre de nota Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥98%
% máx. CAS ≤100.0000%
Cantidad 6 x 500 g
Fórmula lineal CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08
Porcentaje de pureza >98%
Grado Reactivo ACS/reactivo Farmacopea farmacopea
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.170 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.