Learn More
Ammonium Aluminum Sulfate Dodecahydrate, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™
Código de producto. 15670880 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Poly bottle
Purum p.a., ≥99,0% (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Aluminum Sulfate Dodecahydrate
Punto de fusión 93.5°C
CAS 7784-26-1
Color Blanco
pH 2.6 (at 100g/L, 25°C)
Forma física Crystalline
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular AlH28NO20S2
Fórmula lineal AlNH4(SO4)2 · 12H2O
Número MDL MFCD00149958
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
Clave InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Nombre IUPAC aluminio; azanio; disulfato; dodecahidrato
Peso molecular (g/mol) 453.313
PubChem CID 62668
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.33g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (T)
Grado purum p.a.
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Densidad ∽1.640g/cu.cm at 20°C