Learn More
Ammonium Cerium(Iv) Nitrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15632190 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥98.5% (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16774-21-3
Número MDL MFCD00151121
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Cerium(Iv) Nitrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Ce(NH4)2(NO3)6
Número UN 3085
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.22g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.5% (RT)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Envase Frasco de plástico