Learn More
Sulfato de amonio y cerio(IV) dihidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10378-47-9 | H16CeN4O16S4·2H2O | 632.54 g/mol
31.86€ - 407.03€
CAS | 10378-47-9 |
---|---|
Fórmula molecular | H16CeN4O16S4·2H2O |
Peso molecular (g/mol) | 632.54 |
Número MDL | MFCD00149417 |
Sinónimo | Ceric ammonium sulfate |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10194780
|
Thermo Scientific Acros
206310050 |
5 g | Frasco de vidrio |
31.86€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10398480
|
Thermo Scientific Acros
206311000 |
100 g | Botella de vidrio |
122.15€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10219203
|
Thermo Scientific Acros
206315000 |
500 g | Botella de vidrio |
407.03€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
10378-47-9 | |
632.54 | |
Ceric ammonium sulfate |
H16CeN4O16S4·2H2O | |
MFCD00149417 |
Especificaciones
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate | |
Extra Pure | |
Naranja | |
99+% | |
(NH4)4Ce(SO4)4·2H2O | |
08,80 | |
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol | |
632.54 | |
Extra puro |
130.0°C | |
10378-47-9 | |
Polvo cristalino | |
H16CeN4O16S4·2H2O | |
MFCD00149417 | |
Ceric ammonium sulfate | |
632.54 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.