Learn More
Cloruro de amonio, 99+ %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10488010 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC cloruro de amonio
SMILES N.Cl
Especificaciones
Punto de fusión 340°C
Color Blanco
pH 5
Forma física Sólido
Cantidad 2 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1.3mbar 160
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.