Learn More
Solución tampón de cloruro amónico, según la Farmacopea Europea (EP), capítulo 4 (4.1.3), pH 9,5, Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
- Probado con el método de prueba acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Buffer solution |
Para utilizar con (aplicación) | Para monogramas de la Farmacopea Europea |
pH | 9.5 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de HDPE GL45 |
Número UN | 1760 |
Trazabilidad según el NIST | Yes |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ammonia, ammonium chloride
Título del producto
Solución tampón de cloruro amónico, según la Farmacopea Europea (EP), capítulo 4 (4.1.3), pH 9,5, Reagecon >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido