Learn More
Fosfato dihidrógeno de amonio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734624 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
250 GR
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7722-76-1
Fórmula molecular H6NO4P
Peso molecular (g/mol) 115.03
Número MDL MFCD00003396
Clave InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Nombre IUPAC azanio;fosfato de dihidrógeno
SMILES N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium dihydrogen phosphate
Punto de fusión 190.0°C
Color Blanco
pH 4 to 4.5 (5% soln. at 20°C)
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal NH4H2PO4
Índice Merck 15,541
Información de solubilidad Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.03
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.8g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Ammonium dihydrogen phosphate