Learn More
Fluoruro de amonio, ≥ 98 % (F), Honeywell Fluka™™
Código de producto. 15695740 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
50 g
Aditivo eluyente para LC-MS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium fluoride
Nombre de nota Eluent additive for LC-MS
CAS 12125-01-8
Color Incolora
pH ∼6 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 50 g
Fórmula molecular FH4N
Fórmula lineal NH4F
Número MDL MFCD00011423
Número UN UN2505
Clave InChI LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.F
Nombre IUPAC amine hydrofluoride
Peso molecular (g/mol) 37.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (F)
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Densidad ∽ 1.01g/cu.cm at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ammonium fluoride