Learn More
Ammonium Formate, purum p.a., Honeywell™
Código de producto. 15640900 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Purum p.a.,≥97.0% (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-69-2
Fórmula molecular CH5NO2
Peso molecular (g/mol) 63.056
Número MDL MFCD00013103
Clave InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Nombre IUPAC azanio; formiato
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Formate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal HCO2NH4
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.06g/mol
Porcentaje de pureza ≥97% (T)
Grado purum p.a.
Densidad 1.26g/mL at 25°C