Learn More
Ammonium Hydrogen Difluoride, 95%, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. 15662240 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
25 g, Poly Bottle, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Reagent Grade, 95%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1341-49-7
Fórmula molecular F2H5N
Peso molecular (g/mol) 57.04
Número MDL MFCD00012018
Clave InChI KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Hydrogen Difluoride
Punto de fusión 125°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NH4HF2
Número UN UN1727
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.04g/mol
Porcentaje de pureza 95%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals or flakes
Densidad 1.500g/cm3 at 20°C
Título del producto
Ammonium Hydrogen Difluoride, 95%, Reagent grade, Honeywell™ >