Learn More
Hidróxido amónico, extrapuro, solución al 25 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
39.29€ - 205.02€
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
SMILES N.O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10552174
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
255210010
1 L Frasco de vidrio
39.29€
1 litro
10730751
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
255210025
2.5 L Frasco de vidrio
73.30€
2.50 litros
11924131
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
255210100
10 L Tambor de plástico
205.02€
10 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Hidróxido amónico, extrapuro, solución al 25 % en agua, Thermo Scientific Chemicals