Learn More
Solución de hidróxido amónico, Puriss, p. a., reac. ISO, React. farmacopea FE, base del ∼25 % de NH3, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
5 litros
50 Kg
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Hydroxide Solution |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Fórmula lineal | NH4OH |
Concentración | 25% NH3 basis |
Número UN | 2672 |
Beilstein | 3587154 |
Densidad | 0.9g/mL at 25°C, 0.892 to 0.910g/mL at 20°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 0.27 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 35.05g/mol |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium hydroxide solution
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonia, aqueous solution