Learn More
Yoduro de amonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464134
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144.94 g/mol
Ammonium iodide is a laboratory reagent and used as a photographic chemicals. It has wide range of applications in chemical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de amonio es un reactivo de laboratorio y se utiliza como producto químico fotográfico. Tiene una amplia gama de aplicaciones en la industria química.
Solubilidad
Soluble en agua (1770 mg/ml a 25 °C), metanol (400 mg/ml), glicerol (667 mg/ml), alcohol (270 mg/ml) y etanol.
Notas
Almacenar a 4 °C. Manipular bajo gas protector seco.
CAS 12027-06-4
Fórmula molecular H4IN
Peso molecular (g/mol) 144.94
Número MDL MFCD00011424
Clave InChI UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
Nombre IUPAC azanio; yoduro
SMILES [NH4+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iodide
Punto de fusión 551°C (sublimation)
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,529
Información de solubilidad Soluble in water (1770mg/ml at 25°C),methanol (400mg/ml),glycerol (667mg/ml),alcohol (270mg/ml),and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.94
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.7031
Sensibilidad Air and light sensitive; Hygroscopic
Densidad 2.514