Learn More
Ammonium Iodide, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Iodide |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | NH4I |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.94g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | Reactivo ACS |
Residuo después del encendido | ≤0.05% |
Presión de vapor | 1mmHg (210.9°C) |