Learn More
Sulfato de amonio y hierro(II) hexahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate |
Punto de fusión | 100.0°C |
Color | Verde |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O |
Índice Merck | 15, 518 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.14 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.