Learn More
Citrato de hierro(III) amónico, J.T. Baker™
Click to view available options
1 kg
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 1185-57-5 |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 14.5 to 16.0% (as Fe) |
Fórmula molecular | C6H8FeNO7 |
Número MDL | MFCD00013099 |
Sinónimo | Ammonium iron (III) citrate , Ferric Ammonium Citrate , Ammonium ferric citrate |
Clave InChI | FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K |
SMILES | N.[Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O |
Nombre IUPAC | hierro(3+) 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato amina |
Peso molecular (g/mol) | 261.98 |