Learn More
Ammonium Phosphate Dibasic, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15620920 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Puriss. p.a., ≥99,0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-28-0
Fórmula molecular H9N2O4P
Peso molecular (g/mol) 132.06
Número MDL MFCD00010891
Clave InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
Nombre IUPAC diazanio; fosfato de hidrógeno
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Phosphate Dibasic
Cantidad 50 g
Fórmula lineal (NH4)2HPO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (T)
Grado Puriss. P.a.