Learn More
Sulfato amónico, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium sulfate |
Punto de fusión | 280.0°C |
Color | Plata a gris |
pH | 5.0 to 6.0 (5% soln. at 25°C) |
Forma física | Gránulos, rellenos o esquirlas |
Cantidad | 25 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | (NH4)2SO4 |
Índice Merck | 15, 552 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium sulfate