Learn More
Sulfato amónico, +99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. p-7072835 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
5 KG
500 GR
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diamina de ácido sulfúrico
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 280°C
Color Incolora
pH 5 to 6
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.13g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Nombre del producto
  • Ammonium sulfate