Learn More
Sulfato amónico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
25 KG
5 KG
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium sulfate |
Punto de fusión | 280.0°C |
Cantidad | 5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | (NH4)2SO4 |
Índice Merck | 15,552 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone |
Nombre IUPAC | diamina de ácido sulfúrico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.14 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium sulfate